Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Mouse Ab
LanthaScreen™ Tb-markierte Anti-Maus Ab
1280.00 CHF - 17820.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Terbium-markierter Anti-Maus Antikörper in HEPES-gepufferter Kochsalzlösung. Bei -20 °C lagern. |
---|---|
Konjugat | Lanthanid-Chelate, Terbium (Tb) |
Anregung/Emission | 340/490, 520 |
Reaktivität | Maus |
Anzeigewert | Endpunkt |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10309204
|
Invitrogen™
PV3766 |
25μ g |
1280.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10003574
|
Invitrogen™
PV3768 |
1 mg |
17820.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieser mit Terbium markierte Antikörper ist ein allgemeines Reagenz für die Assay-Entwicklung und bindet Maus-Antikörper. Dieses Produkt eignet sich ideal für die Assay-Entwicklung bei der Beurteilung mehrerer primärer Maus-Antikörper oder wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihren primären Antikörper direkt zu kennzeichnen.Spezifikation
Terbium-markierter Anti-Maus Antikörper in HEPES-gepufferter Kochsalzlösung. Bei -20 °C lagern. | |
340/490, 520 | |
Endpunkt |
Lanthanid-Chelate, Terbium (Tb) | |
Maus | |
Trockeneis |