Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-DUB Substrate
Deubiquitinating enzymes (DUBs) play housekeeping functions by maintaining pools of active ubiquitin, and regulatory function by rescuing specific target proteins from degradation by the proteasome.
Marke: Thermo Scientific™ PV4444
Beschreibung
Deubiquitinating enzymes (DUBs) play housekeeping functions by maintaining pools of active ubiquitin, and regulatory function by rescuing specific target proteins from degradation by the proteasome. The LanthaScreen™ Tb-DUB Substrate is a general substrate for assaying DUB activity in a high throughput assay format.
Spezifikation
100 μ g | |
Fluoreszent | |
Pharmazie und Biopharmazie, Identifizierung und Validierung von Targets und Leitstrukturen, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Proteasombiologie, biochemische Proteasomassays, Epigenetika-Assays für die Arzneimittelforschung | |
100 µg | |
Protein-basiertes Substrat | |
340⁄490, 520 | |
LanthaScreen™ Tb-DUB Substrat,100 μg, hat Housekeeping-Funktionen durch Aufrechterhaltung von aktiven Ubiquitin-Pools und regulatorische Funktionen durch Verhindern des Abbaus spezifischer Zielproteine durch das Proteasom, ist ein allgemeines Substrat für die Untersuchung von DUB | |
42.8 kDa | |
Kinetik | |
–80 °C |
LanthaScreen™ DUB-Substrate in HEPES-gepufferter Kochsalzlösung. Bei -80 °C lagern. | |
Gefroren | |
LanthaScreen™ | |
DUB | |
Dekonjugierendes Enzymsubstrat | |
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Tb (Terbium), GFP (EmGFP) | |
LanthaScreen™ Tb-DUB Substrate | |
Trockeneis | |
TR-FRET |