Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-Anti-Mouse Antibody
LanthaScreen™ Tb-labeled phospho-specific antibodies, allow for the detection of intracellular post-translational modifications of specific target proteins.
Marke:  Thermo Scientific™ PV5264
Artikelnummer. 10378043
  • 2120.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
LanthaScreen™ Tb-labeled phospho-specific antibodies, allow for the detection of intracellular post-translational modifications of specific target proteins. To facilitate in-house kinase assay configuration and screening, we have developed a selection of Tb-labeled phospho-specific antibodies, which may be accessed in small scale and screening quantities.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Mouse Secondary Antibody, 50μg, Liquid, 1.03mg/mL Concentration, Mouse Species Reactivity, Rabbit Host, IgG Isotype, Terbium Conjugate, Fluorescent Detection Method, 6 Months Shelf Life, Store in Freezer, Used for Ph
Fluorescent
Lanthanide Chelates, Terbium (Tb), Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates
Liquid
Pharma and biopharma, secondary detection, cell analysis, drug discovery and development, target and lead identification and validation, kinase biology, kinase antibodies and immunoassays, biochemical kinase assays, secondary detection
LanthaScreen™ Tb-Anti-Mouse Antibody
Liquid
Mouse
LanthaScreen™
-5°C to -30°C, Store in freezer (-5°C to -30°C).
50 μg
Liquid
1 mg/mL
Rabbit
Purified
IgG
Dry Ice
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2012645B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2019 Catalog NumberPV5264
Chargennummer939832J Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog NumberPV5264
Chargennummer939832L Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog NumberPV5264
Chargennummer939832F Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog NumberPV5264
Chargennummer939832G Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog NumberPV5264
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-Anti-Mouse Antibody > 50 μg