Learn More
Lanthan zur Zerstäubung, 76.2 mm Durchmesser x 1.59 mm Dicke
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lanthanum sputtering target |
Namenshinweis | 76.2mm dia. x 1.59mm thick |
CAS | 7439-91-0 |
Summenformel | La |
MDL-Nummer | MFCD00011066 |
UN-Nummer | UN3208 |
Menge | 1 Ea. |
Synonym | in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation |
InChI-Schlüssel | FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [La] |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lanthan zur Zerstäubung, 76.2 mm Durchmesser x 1.59 mm Dicke >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur