Learn More
Lanthan zur Zerstäubung, 50.8 mm Durchmesser x 3.18 mm Dicke Artikelnummer.: 15407065
Lanthan zur Zerstäubung, 50.8 mm Durchmesser x 3.18 mm Dicke
Artikelnummer. 15407065
1 Ea.
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Artikelnummer. 15407065
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045740.KS
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum sputtering target
Farbe Grau
Namenshinweis 50.8mm dia. x 3.18mm thick
CAS 7439-91-0
Summenformel La
MDL-Nummer MFCD00011066
UN-Nummer UN3208
Menge 1 Ea.
Synonym in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
InChI-Schlüssel FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [La]
IUPAC-Name Lanthan
Molekulargewicht (g/mol) 138.91
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
Name des Produkts
Lanthan zur Zerstäubung, 50.8 mm Durchmesser x 3.18 mm Dicke >