Learn More
Lanthanstab, 12.7 mm (0.5 in.) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7439-91-0 | La | 138.91 g/mol
121.00 CHF - 645.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7439-91-0 |
---|---|
Summenformel | La |
Molekulargewicht (g/mol) | 138.91 |
MDL-Nummer | MFCD00011066 |
InChI-Schlüssel | FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation |
PubChem CID | 23926 |
ChEBI | CHEBI:33336 |
IUPAC-Name | Lanthan |
SMILES | [La] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11383828
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040293.HF |
10 mm |
121.00 CHF
10 Millimeter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11353828
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040293.DH |
25 mm |
235.00 CHF
25 Millimeter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11373828
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040293.DJ |
50 mm |
366.00 CHF
50 Millimeter |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11363828
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040293.DM |
100 mm |
645.00 CHF
100 Millimeter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Chemische Identifikatoren
7439-91-0 | |
138.91 | |
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N | |
23926 | |
Lanthan |
La | |
MFCD00011066 | |
in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation | |
CHEBI:33336 | |
[La] |
Spezifikation
Lanthanum rod | |
12.7mm (0.5 in.) dia. | |
(Metallbasis, ohne Ta) | |
MFCD00011066 | |
in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation | |
[La] | |
138.91 | |
CHEBI:33336 | |
Mylar, unter Argon | |
Stange, gegossen, Durchmesser ca. |
Silberfarben bis grau | |
7439-91-0 | |
La | |
UN3208 | |
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N | |
Lanthan | |
23926 | |
99.9% | |
≈0.80g/mm |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H228-H261
Entzündbarer Feststoff.
In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
Gehäuse H228
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:4.3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:METALLISCHER STOFF, WASSERREAKTIV, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 231-099-0
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen