Learn More
Lanthan(III)-trifluormethansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3756651 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 52093-26-2 | C3F9LaO9S3 | 586.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52093-26-2
Summenformel C3F9LaO9S3
Molekulargewicht (g/mol) 586.1
MDL-Nummer MFCD00077560
InChI-Schlüssel WGJJZRVGLPOKQT-UHFFFAOYSA-K
Synonym lanthanum iii trifluoromethanesulfonate, lanthanum triflate, lanthanum trifluoromethanesulfonate, la otf 3, lanthanum iii triflate, lanthanum tris trifluoromethanesulfonate, lanthanum 3+ tritriflate, lanthanum 3+ ; trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid lanthanum salt, tris trifluoromethanesulfonato lanthanum
PubChem CID 2733938
IUPAC-Name Lanthan(3+);trifluormethansulfonat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[La+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate
Farbe Weiß bis Beige
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 586.1
Reinheit (%) 99%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.7
Dichte 1.7000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Lanthan(III)-trifluormethansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >