Learn More
Lanthan(III)-sulfid, oranges Pulver,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12031-49-1 | La2S3 | 373.99 g/mol
136.00 CHF - 427.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12031-49-1 |
---|---|
Summenformel | La2S3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 373.99 |
MDL-Nummer | MFCD00016168 |
InChI-Schlüssel | YTYSNXOWNOTGMY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | lanthanum sulfide, dilanthanum trisulfide, dilanthanum trisulphide, lanthanum sesquisulfide, lanthanum 3+ sulfide, lanthanum sulfide la10s15, lanthanum disulfide, lanthanum 3+ trisulfide |
PubChem CID | 165996 |
IUPAC-Name | Lanthan(3+);trisulfid |
SMILES | [S--].[S--].[S--].[La+3].[La+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11378077
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022655.04 |
2 g |
136.00 CHF
2 Gramm |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11388077
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022655.09 |
10 g |
427.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Lanthanum(III) sulfide is used as a precursor in the production of gallium lanthanum sulfide and strontium lathanum sulfide. It is also used in glass manufacturing. It is doped with other metals and used in optical fibers. It is also used as optical switching, high power-delivery, acousto-optic devices, air-guiding fibers, fiber sensors and mid-IR devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12031-49-1 | |
373.99 | |
YTYSNXOWNOTGMY-UHFFFAOYSA-N | |
165996 | |
[S--].[S--].[S--].[La+3].[La+3] |
La2S3 | |
MFCD00016168 | |
lanthanum sulfide, dilanthanum trisulfide, dilanthanum trisulphide, lanthanum sesquisulfide, lanthanum 3+ sulfide, lanthanum sulfide la10s15, lanthanum disulfide, lanthanum 3+ trisulfide | |
Lanthan(3+);trisulfid |
Spezifikation
Lanthanum(III) sulfide | |
12031-49-1 | |
Pulver | |
La2S3 | |
lanthanum sulfide, dilanthanum trisulfide, dilanthanum trisulphide, lanthanum sesquisulfide, lanthanum 3+ sulfide, lanthanum sulfide la10s15, lanthanum disulfide, lanthanum 3+ trisulfide | |
[S--].[S--].[S--].[La+3].[La+3] | |
373.99 | |
374.02 | |
4.911 |
2100° (vacuum) | |
Blassgelb | |
99% (REO) | |
MFCD00016168 | |
YTYSNXOWNOTGMY-UHFFFAOYSA-N | |
Lanthan(3+);trisulfid | |
165996 | |
Like rotten eggs |
Sicherheit und Handhabung
P231+P232-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H261-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:4,3; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 234-752-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen