Learn More
Lanthan(III)-sulfat-Hydrat, weißes Pulver, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 57804-25-8 | La2O12S3 | 565.98 g/mol
96.55 CHF - 391.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 57804-25-8
Summenformel La2O12S3
Molekulargewicht (g/mol) 565.98
MDL-Nummer MFCD00011070
InChI-Schlüssel VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-Name dilanthanum(3+) trisulfate
SMILES [La+3].[La+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11374768
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043106.22
100 g
96.55 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11384768
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043106.36
500 g
391.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Used as colorant or laboratory reagent. It is also mainly applied in specialty glass, phosphors, water treatment and catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 233-239-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Lanthan(III)-sulfat-Hydrat, weißes Pulver, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals