Learn More
Lanthan(III)-oxid, weißes Pulver/Klumpen, REActon™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1312-81-8 | La2O3
54.80 CHF - 523.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1312-81-8
Summenformel La2O3
MDL-Nummer MFCD00011071
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11396328
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011264.18
50 g
54.80 CHF
50 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11306338
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011264.30
250 g
181.00 CHF
250 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11386328
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011264.A1
1 kg
523.00 CHF
1 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lanthanum(III) oxide is used as a precursor to LAMOX fast ion conductors and superconductors. It is also used in the manufacturing of optical glasses, piezoelectric and thermoelectric material. It is also useful for X-ray imaging intensifying screens, phosphors as well as dielectric and conductive ceramics. In addition, it is used as a catalyst to effect certain organic transformations. It is one of the active ingredients and finds application in thermoelectric and piezoelectric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1312-81-8
La2O3
MFCD00011071
Spezifikation
4200°C
2307°C
1312-81-8
Pulver
La2O3
Insoluble in water. Soluble in dilute acid.
Geruchsneutral
6.51 g/cm3 at 20°C
Lanthanum(III) oxide
Rare Earth Oxides Content
Weiß
99.99% (REO)
MFCD00011071
325.82
Hygroskopisch
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Sollte es mit den Augen in Kontakt kommen, sofort mit viel Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholenGeeignete Handschuhe tragen.Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen
H315-H319-H335:Verursacht Hautreizungen.Verursacht schwere Augenreizungen.Kann die Atemwege reizen.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-200-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Lanthan(III)-oxid, weißes Pulver/Klumpen, REActon™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals