Learn More
Lanthan(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
61.15 CHF - 171.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1312-81-8 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00011071 |
Synonym | Lanthanum trioxide, Lanthanum sesquioxide |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11366348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011272.22 |
100 g |
61.15 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11376348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011272.36 |
500 g |
171.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Lanthanum(III) oxide is used as a precursor to LAMOX fast ion conductors and superconductors. It is also used in the manufacture of optical glasses, piezoelectric and thermoelectric material. It is also useful for X-ray imaging intensifying screens, phosphors as well as dielectric and conductive ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1312-81-8 | |
MFCD00011071 | |
Lanthanum trioxide, Lanthanum sesquioxide |
Spezifikation
4200°C | |
2307°C | |
Weiß | |
99.9% (REO) | |
MFCD00011071 | |
Insoluble in water but soluble in dilute acid. | |
Geruchsneutral | |
White powder/lump |
Lanthanum(III) oxide | |
1312-81-8 | |
Pulver | |
La2O3 | |
Lanthanum trioxide, Lanthanum sesquioxide | |
325.82 | |
Hygroskopisch | |
6.51 g/cm3 at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
H315-H319-H335:Verursacht Hautreizungen.Verursacht schwere Augenreizungen.Kann die Atemwege reizen.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-200-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen