Learn More
Lanthan(III)-oxid, 91 %, Thermo Scientific Chemicals
Lanthan(III)-oxid, 91 %, La2O3, CAS-Nummer 1312-81-8, 100 g, min. 89 %, 4200, 0 °C, weiß bis grau, 215-200-5, 325.82, HYGROSKOPISCH, GHS H-Satz:Verursacht schwere Augenreizungen.
83.15 CHF - 160.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1312-81-8
Summenformel La2O3
Molekulargewicht (g/mol) 325.82
MDL-Nummer MFCD00011071
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10035710
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
413021000
100 g
83.15 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10167180
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
413022500
250 g
160.00 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizungen.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
HYGROSKOPISCH
missing translation for 'einecsNumber' : 215-200-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OE5330000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
  • Lanthanum(III) oxide
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Lanthan(III)-oxid, 91 %, Thermo Scientific Chemicals