Learn More
Lanthan(III)-Nitrathexahydrat, REacton™, 99.999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10277-43-7 | H12LaN3O15 | 433.01 g/mol
94.65 CHF - 774.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10277-43-7 |
---|---|
Summenformel | H12LaN3O15 |
Molekulargewicht (g/mol) | 433.01 |
MDL-Nummer | MFCD00149751 |
InChI-Schlüssel | GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronateMehr anzeigen |
PubChem CID | 16211478 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11448480
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044346.14 |
25 g |
94.65 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11438480
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044346.22 |
100 g |
226.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11428480
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044346.36 |
500 g |
774.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Description
Lanthanum(III) nitrate is utilized as a starting material for the electrochemical synthesis of a LaMnO3 thin film coating on stainless steel substrates. It is used as a catalyst for the chemoselective preparation of cyclic and acyclic dithioacetals. It is used to prepare lanthanum aluminate (LAO) thin films, LaF3 nanocrystals, and bis(indolyl) methanes from indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
10277-43-7 | |
433.01 | |
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N | |
16211478 |
H12LaN3O15 | |
MFCD00149751 | |
lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronateMehr anzeigen | |
O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Specifications
Lanthanum(III) nitrate hexahydrate | |
10277-43-7 | |
Kristallin | |
H12LaN3O15 | |
lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate | |
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N | |
Lanthan(3+);trinitrat;hexahydrat | |
16211478 | |
Geruchsneutral |
40°C | |
Weiß | |
99.999% (REO) | |
MFCD00149751 | |
Soluble in water,alcohol and acids. | |
O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
433.01 | |
433.01 (324.92 Anhydrous) | |
White crystalline |
Safety and Handling
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:5,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-238-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OE5075000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid, lanthanum(3+) salt, hexahydrate