Learn More
Lanthan(III)-nitrathexahydrat, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
CAS: 10277-43-7 | H12LaN3O15 | 433.01 g/mol
27.10 CHF - 1050.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10277-43-7
Summenformel H12LaN3O15
Molekulargewicht (g/mol) 433.01
MDL-Nummer MFCD00149751
InChI-Schlüssel GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
PubChem CID 16211478
SMILES O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11376338
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011267.06
5 g
27.10 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11306348
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011267.18
50 g
95.10 CHF
50 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11386338
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011267.30
250 g
341.00 CHF
250 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11396338
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011267.A1
1 kg
1050.00 CHF
1 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lanthanum(III) nitrate is utilized as a starting material for the electrochemical synthesis of a LaMnO3 thin film coating on stainless steel substrates. It is used as a catalyst for the chemoselective preparation of cyclic and acyclic dithioacetals. It is used to prepare lanthanum aluminate (LAO) thin films, LaF3 nanocrystals, and bis(indolyl) methanes from indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:5,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-238-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OE5075000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Lanthan(III)-nitrathexahydrat, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™