Learn More
Lanthan(III)-nitrat-Hexahydrat, 99.995 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10277-43-7 | H12LaN3O15 | 433.01 g/mol
35.38 CHF - 659.28 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10277-43-7 |
---|---|
Summenformel | H12LaN3O15 |
Molekulargewicht (g/mol) | 433.01 |
MDL-Nummer | MFCD00149751 |
InChI-Schlüssel | GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronateMehr anzeigen |
PubChem CID | 16211478 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10402011
|
Thermo Scientific Acros
193280050 |
5 g | Glasflasche |
35.38 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10082550
|
Thermo Scientific Acros
193281000 |
100 g | Glasflasche |
193.97 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10524084
|
Thermo Scientific Acros
193285000 |
500 g | Glasflasche |
659.28 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-SpurenanalyseChemische Identifikatoren
10277-43-7 | |
433.01 | |
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N | |
16211478 |
H12LaN3O15 | |
MFCD00149751 | |
lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronateMehr anzeigen | |
O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spezifikation
126.0°C | |
40.0°C | |
Grau | |
99.995% | |
La(NO3)3·6H2O | |
11,283 | |
lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate | |
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N | |
Lanthan(3+);trinitrat;hexahydrat | |
16211478 | |
99.995% |
Lanthanum(III) nitrate hexahydrate | |
10277-43-7 | |
Pulver und Granulate | |
H12LaN3O15 | |
MFCD00149751 | |
15, 5414 | |
Solubility in water: 1580g/L (25°C). Other solubilities: soluble in acids, soluble in alcohol | |
O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
433.01 | |
433.01 | |
Spurenmetallbasis |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr