Learn More
Lanthan(III)-nitrathexahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11357647
Zum Warenkorb hinzufügen
Lanthan(III)-nitrathexahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357647
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11357647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012915.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Lanthanum(III) nitrate is utilized as a starting material for the electrochemical synthesis of a LaMnO3 thin film coating on stainless steel substrates. It is used as a catalyst for the chemoselective preparation of cyclic and acyclic dithioacetals. It is used to prepare lanthanum aluminate (LAO) thin films, LaF3 nanocrystals, and bis(indolyl) methanes from indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10277-43-7
Summenformel H12LaN3O15
Molekulargewicht (g/mol) 433.01
MDL-Nummer MFCD00149751
InChI-Schlüssel GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
PubChem CID 16211478
IUPAC-Name Lanthan(3+);trinitrat;hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Schmelzpunkt 40°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN1477
Merck Index 14,5363
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and acids.
Formelmasse 433.01 (324.92 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Name des Produkts
Lanthan(III)-nitrathexahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >