Learn More
Lanthan(III)-nitrathexahydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10607192
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lanthan(III)-nitrathexahydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-44047 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10607192
Marke: Thermo Scientific Acros 218711000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10277-43-7 | H12LaN3O15 | 433.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10277-43-7
Summenformel H12LaN3O15
Molekulargewicht (g/mol) 433.01
MDL-Nummer MFCD00149751
InChI-Schlüssel GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
PubChem CID 16211478
IUPAC-Name Lanthan(3+);trinitrat;hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 126.0°C
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Schmelzpunkt 40.0°C
Namenshinweis 98+%
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Complexometry)
Strukturformel La(NO3)3·6H2O
Fieser 11,283
Merck Index 15, 5414
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1580g/L (25°C). Other solubilities: soluble in acids, soluble in alcohol
Formelmasse 433.01
Reinheit (%) ≥98%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0462578 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Artikelnummer218715000,218711000
ChargennummerA0459061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Artikelnummer218715000,218711000
ChargennummerA0402616 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer218715000,218711000
ChargennummerA0419306 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2022 Artikelnummer218715000,218711000
ChargennummerA0438664 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2022 Artikelnummer218715000,218711000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid, lanthanum(3+) salt, hexahydrate
Name des Produkts
Lanthan(III)-nitrathexahydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >