Learn More
Lanthan(III)-fluorid, optischer Gütegrad, Thermo Scientific™
26.02 CHF - 94.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13709-38-1 |
---|---|
Summenformel | F3La |
Molekulargewicht (g/mol) | 195.90 |
MDL-Nummer | MFCD00011073 |
InChI-Schlüssel | BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | lanthanum(3+) trifluoride |
SMILES | [F-].[F-].[F-].[La+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11357677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014061.03 |
1 g | N/A | ||||||
11347677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014061.06 |
5 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13709-38-1 | |
195.90 | |
BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K | |
[F-].[F-].[F-].[La+3] |
F3La | |
MFCD00011073 | |
lanthanum(3+) trifluoride |
Spezifikation
Lanthanum(III) fluoride | |
13709-38-1 | |
F3La | |
MFCD00011073 | |
[F-].[F-].[F-].[La+3] | |
195.90 | |
Optisch | |
Hygroscopic |
1493°C | |
Zerbrochene Kristalle | |
LaF3 | |
BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K | |
lanthanum(3+) trifluoride | |
195.9 | |
Odorless | |
5.936 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-252-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen