Learn More
Lanthan(III)-chlorid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11318607
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lanthan(III)-chlorid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318607
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11318607
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035731.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10099-58-8 | Cl3La | 245.26 g/mol
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. It is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10099-58-8
Summenformel Cl3La
Molekulargewicht (g/mol) 245.26
MDL-Nummer MFCD00011068
InChI-Schlüssel ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name lanthanum(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Spezifikation
Siedepunkt 1,000°C
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) chloride
Schmelzpunkt 860°C
Namenshinweis Ultra dry
Farbe Weiß
Physikalische Form Granulat, ampulliert unter Argon
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,5363
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 245.27
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.842 g/mL
Name des Produkts
Lanthan(III)-chlorid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >