Learn More
Lanthan(III)-chlorid, ultratrocken, weiße Beads, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11478430
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Lanthan(III)-chlorid, ultratrocken, weiße Beads, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478430
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11478430
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044322.06
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10099-58-8 | Cl3La | 245.26 g/mol
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. It is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10099-58-8
Summenformel Cl3La
Molekulargewicht (g/mol) 245.26
MDL-Nummer MFCD00011068
InChI-Schlüssel ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name lanthanum(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Spezifikation
Siedepunkt 1000 °C
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) chloride, ultra dry
Schmelzpunkt 860°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Perlen
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 245.27
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.842
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253624 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number044322.06,044322.14,044322.22
ChargennummerM20I039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044322.06,044322.14
ChargennummerZ08H075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044322.06,044322.14
ChargennummerQ28H045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number044322.06,044322.14
ChargennummerJ19S059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number044322.06,044322.14
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum(III) chloride, ultra dry
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lanthanum chloride
Name des Produkts
Lanthan(III)-chlorid, ultratrocken, weiße Beads, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >