Learn More
Lanthan(III)-chlorid, ultratrocken, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10099-58-8 | Cl3La | 245.26 g/mol
109.00 CHF - 1345.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10099-58-8 |
---|---|
Summenformel | Cl3La |
Molekulargewicht (g/mol) | 245.26 |
MDL-Nummer | MFCD00011068 |
InChI-Schlüssel | ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | lanthanum(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11368537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035702.09 |
10 g |
109.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11358537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035702.18 |
50 g |
357.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11415050
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035702.30 |
250 g |
1345.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. It is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulliert unter Argon
Chemische Identifikatoren
10099-58-8 | |
245.26 | |
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Cl3La | |
MFCD00011068 | |
lanthanum(3+) trichloride |
Spezifikation
1,000°C | |
860°C | |
10099-58-8 | |
Perlen | |
Cl3La | |
UN3077 | |
Soluble in water. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] | |
245.26 | |
99.9% | |
Ampulle | |
3.842 g/mL |
Lanthanum(III) chloride | |
Ultra dry | |
Weiß | |
(REO) | |
MFCD00011068 | |
14,5363 | |
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K | |
lanthanum(3+) trichloride | |
245.27 | |
Geruchsneutral | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H318-H290-H317
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P234-P261-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P390-P501c
Gehäuse H290-H317-H318
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-237-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OE4375000
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
- Ampulliert unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern