Learn More
Lanthan(III)-chlorid-Hydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 20211-76-1 | Cl3La | 245.26 g/mol
74.40 CHF - 288.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 20211-76-1 |
---|---|
Summenformel | Cl3La |
Molekulargewicht (g/mol) | 245.26 |
MDL-Nummer | MFCD00149753 |
InChI-Schlüssel | ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | lanthanum(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11374788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043120.22 |
100 g |
74.40 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11384788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043120.36 |
500 g |
288.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Lanthanum(III) chloride is useful as precursor for synthesis of aqueous sol-gel lanthanum phosphate nano rods,as a filter aid,an effective flocculent and precipitation phosphate. It is also used as a catalyst for the high pressure oxidative chlorination of methane to chloromethane and organic synthesis it acts as Lewis acid catalyst. It is used as a scintillator material and in Gamma Detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
20211-76-1 | |
245.26 | |
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Cl3La | |
MFCD00149753 | |
lanthanum(3+) trichloride |
Spezifikation
Lanthanum (III) chloride hydrate | |
20211-76-1 | |
Kristallin | |
Cl3La | |
14,5363 | |
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K | |
lanthanum(3+) trichloride | |
245.27 (Anhydrous) | |
Geruchsneutral |
91°C (decomposition) | |
5 | |
(REO) | |
MFCD00149753 | |
Soluble in water and ethanol. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] | |
245.26 | |
99.9% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P234-P261-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P390-P501c
Gehäuse H290-H317-H318
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-237-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OE4470000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen