Learn More
Lanthan(III)-Bromid, UltraDry, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13536-79-3 | Br3La | 378.62 g/mol
128.00 CHF - 1460.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13536-79-3 |
---|---|
Summenformel | Br3La |
Molekulargewicht (g/mol) | 378.62 |
MDL-Nummer | MFCD00016161 |
InChI-Schlüssel | XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | lanthanum(3+) tribromide |
SMILES | [Br-].[Br-].[Br-].[La+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11348697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035800.04 |
2 g |
128.00 CHF
2 Gramm |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11338697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035800.09 |
10 g |
419.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11405080
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035800.18 |
50 g |
1460.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
It is used as a scintillation material in certain application, as a source in the synthesis of lanthanum & its derivatives CsNaLa6Br14N2 and La3Br6N which contain rare bitetrahedral structural units..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulliert unter Argon
Chemische Identifikatoren
13536-79-3 | |
378.62 | |
XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K | |
[Br-].[Br-].[Br-].[La+3] |
Br3La | |
MFCD00016161 | |
lanthanum(3+) tribromide |
Spezifikation
Lanthanum(III) bromide | |
13536-79-3 | |
(REO) | |
MFCD00016161 | |
XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K | |
lanthanum(3+) tribromide | |
378.62 | |
Ampulle |
Ultra dry | |
Perlen | |
Br3La | |
Soluble in water. | |
[Br-].[Br-].[Br-].[La+3] | |
378.62 | |
99.9% | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-896-7
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
- Ampulliert unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen