Learn More
Lanthan(III)-acetat-Sesquihydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Lanthanum(III) acetate sesquihydrate is used in specialty glass and in water treatment. It is used in the preparation of phenolate-bridged dilanthanum(III) complex, which is considered as a model for metalloproteins in applied chemistry. Further, it is used to prepare nanoparticulate porous lanthanum oxyfluoride (LaOF) films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lanthanum(III) acetate sesquihydrate |
Physikalische Form | Klumpen/Pulver |
Menge | 500 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 343.05 (316.03 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99.9% |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Z27K030 | Analysenzertifikat | 31/12/2024 | 015299.22,015299.36 |
W07K003 | Analysenzertifikat | 23/09/2024 | 015299.22,015299.36 |
W06J039 | Analysenzertifikat | 12/08/2024 | 015299.22,015299.36 |
M15F057 | Analysenzertifikat | 15/09/2022 | 015299.22,015299.36 |
Q14A009 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 015299.22,015299.36 |