Learn More
Lanthan(III)2,4-pentandionathydrat,99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 64424-12-0 | C15H21LaO6 | 436.23 g/mol
126.00 CHF - 375.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 64424-12-0
Summenformel C15H21LaO6
Molekulargewicht (g/mol) 436.23
MDL-Nummer MFCD00149057
InChI-Schlüssel UUYNRMJIFVOQCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum acetylacetonate hydrate min
PubChem CID 132984033
IUPAC-Name (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-on;lanthan;dihydrat
SMILES [La+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11342288
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013194.14
25 g
126.00 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11352288
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013194.22
100 g
375.00 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
It is used as a catalysts, laboratory chemicals & for manufacture of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 238-187-8
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Lanthan(III)2,4-pentandionathydrat,99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals