Learn More
Lanthanfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11304328
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lanthanfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304328
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Artikelnummer. 11304328
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041558.FF
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-91-0
Summenformel La
Molekulargewicht (g/mol) 138.91
MDL-Nummer MFCD00011066
InChI-Schlüssel FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
IUPAC-Name Lanthan
SMILES [La]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum foil
Farbe Grau bis silberfarben
Namenshinweis 0.1mm (0.004 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3208
Menge 25 x 25 mm
Reinheit (%) 99.9%
Verpackung Mylar, unter Argon
Gewicht ≈0.39g/25x25mm
Form Folie
Name des Produkts
Lanthanfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >