Learn More
Lanthanchlorid-Lösung 10%, für AAS, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10050250
Lanthanchlorid-Lösung 10%, für AAS, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10050250 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
250 mL
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Artikelnummer. 10050250
Marke: Fisher Chemical L/0460/07
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 149756
Spezifikation
pH 1
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 mL
Prozentgehaltsbereich ≥9.5 and ≤10.5% w/v
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum chloride solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lanthanchlorid-Lösung 10%, für AAS, Fisher Chemical >