Learn More
Lanthanchlorid, hydriert, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10005690
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lanthanchlorid, hydriert, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10005690 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50 g, Glasflasche, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. 10005690
Marke: Thermo Scientific Acros 413010500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum chloride, hydrated
CAS 20211-76-1
Farbe Weiß
Physikalische Form Aneinanderhaftende Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 50 g
Summenformel Cl3La
Strukturformel LaCl3·xH2O
MDL-Nummer MFCD00149753
Merck Index 14, 5363
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
InChI-Schlüssel ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
IUPAC-Name lanthanum(3+) trichloride
Molekulargewicht (g/mol) 245.26
Formelmasse 245.27
Reinheit (%) 64.5 to 70.0% (LaCl3)
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum chloride, hydrated
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lanthanchlorid, hydriert, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >