Learn More
Lanthan(III)-chlorid, hydriert, 64.5 bis 70 % LaCl3, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10144360
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lanthan(III)-chlorid, hydriert, 64.5 bis 70 % LaCl3, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10144360
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10144360
Marke: Thermo Scientific Acros 199151000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 20211-76-1 | Cl3La | 245.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20211-76-1
Summenformel Cl3La
Molekulargewicht (g/mol) 245.26
MDL-Nummer MFCD00149753
InChI-Schlüssel ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name lanthanum(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum chloride, hydrated
Farbe Weiß
Physikalische Form Anhaftende Kristalle
Menge 100 g
Strukturformel LaCl3·xH2O
Merck Index 10,5193
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 245.27
Reinheit (%) 64.5 to 70% LaCl3
Verpackung Glasflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467454 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number199155000,199150025,199151000
ChargennummerA0432495 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2024 Catalog Number199155000,199150025,199151000
ChargennummerA0458766 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/01/2024 Catalog Number199155000,199150025,199151000
ChargennummerA0401605 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number199155000,199150025,199151000
ChargennummerA0396531 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number199155000,199150025,199151000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum chloride, hydrated
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Lanthan(III)-chlorid, hydriert, 64.5 bis 70 % LaCl3, Thermo Scientific Chemicals >