Learn More
Lanthanchlorid-Heptahydrat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Lanthanchlorid-Heptahydrat, 99,99 %, Cl3La.7H2O, CAS-Nummer 10025-84-0, 500 g, weiß, 371.38, Spurenmetallbasis, GHS-Signalwort:Gefahr
279.39 CHF - 633.15 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-84-0
Summenformel Cl3H14LaO7
Molekulargewicht (g/mol) 371.36
MDL-Nummer MFCD00149756
InChI-Schlüssel FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Lanthan(3+) Heptahydrat Trichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10762621
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
193271000
100 g Glasflasche
279.39 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10125403
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
193275000
500 g Glasflasche
633.15 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Lanthanchlorid-Heptahydrat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals