Learn More
Lanthan-Aluminiumoxidsubstrat, 10 x 10 x 1 mm, einseitig poliert, 100 Ausrichtungen, Thermo Scientific Chemicals
100 Ausrichtung
180.96 CHF - 741.36 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12003-65-5
Summenformel LaAlO3
MDL-Nummer MFCD00144550
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11358837
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
038495.KT
Je 1 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11368837
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
038495.KU
5 Ea. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
12003-65-5
LaAlO3
MFCD00144550
Spezifikation
Lanthanum Aluminum Oxide Substrate
12003-65-5
Platte
MFCD00144550
Polished Two Sides
Braungelb
LaAlO3
Geruchsneutral
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Lanthan-Aluminiumoxidsubstrat, 10 x 10 x 1 mm, einseitig poliert, 100 Ausrichtungen, Thermo Scientific Chemicals