Learn More
Lanthan-Aluminiumoxidsubstrat, 10 x 10 x 0.5 mm, einseitig poliert, 100 Ausrichtungen, Thermo Scientific Chemicals
100 Ausrichtung
151.79 CHF - 639.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12003-65-5 |
---|---|
Summenformel | LaAlO3 |
MDL-Nummer | MFCD00144550 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11368847
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038501.KT |
Je 1 | N/A | |||||||
11358847
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038501.KU |
5 Ea. |
639.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Used in epitaxial thin films, non-epitaxial thin films and substrate. Mainly used in making optical glass parts and optical fibers for electronic industry. Also often used in ceramic industry and catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12003-65-5 | |
LaAlO3 | |
MFCD00144550 |
Spezifikation
Lanthanum Aluminum Oxide Substrate | |
12003-65-5 | |
Platte | |
MFCD00144550 | |
Geruchsneutral |
Polished One Side | |
Braungelb | |
LaAlO3 | |
Soluble in phosphorous acid (at >150°C). Insoluble in mineral acid ( at 25°C) and water. |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen