Learn More
Lanthan-Aluminiumoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11333648
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lanthan-Aluminiumoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333648
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11333648
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039250.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12003-65-5
Used in epitaxial thin films, non-epitaxial thin films and substrate. Mainly used in making optical glass parts and optical fibers for electronic industry. Also often used in ceramic industry and catalysts. Due to its dielectric properties it is also posses properties for low-loss microwave and dielectric resonance applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12003-65-5
MDL-Nummer MFCD00144550
Synonym Lanthanum aluminate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum aluminum oxide
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in phosphorous acid (at >150°C). Insoluble in mineral acid ( at 25°C) and water.
Formelmasse 213.88
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerW13K033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Artikelnummer039250.06,039250.14
ChargennummerP20K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Artikelnummer039250.06,039250.14
ChargennummerR08J008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Artikelnummer039250.06,039250.14
ChargennummerH16Q69 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer039250.06,039250.14
ChargennummerH02Q34 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer039250.06,039250.14
Name des Produkts
Lanthan-Aluminiumoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >