Learn More
Lanolin Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11448726
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lanolin Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448726
1000 g
Click to view available options
Menge:
1000 g
Artikelnummer. 11448726
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16902.0B
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Wird in Haut- und Lederbehandlungen verwendet, dient als Schmiermittel, Ausgangsmaterial und wird in Rostschutzbeschichtungen verwendet
Lanolin is used in a wide variety of creams, ointments and emollients. It is often used as protective baby skin treatment and lip balm products such as carmex. It acts as a lubricant, shoe polish, rust-preventative coatings and a starting material for the production of cholecalciferol using irradiation. It is used to soften and break baseball gloves. Further, It is used in various leather treatments by mixing with other ingredients like neatsfoot oil, beeswax and glycerine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lanolin wird in einer Vielzahl von Cremes, Salben und Pflegecremes verwendet. Es wird häufig als schützendes Pflegemittel für Babyhaut und in Lippenpflegeprodukten wie Carmex verwendet. Es dient als Schmiermittel, Schuhpolitur, Rostschutzbeschichtung und als Ausgangsstoff bei der Herstellung von Cholecalciferol mittels Bestrahlung. Es wird verwendet, um Baseballhandschuhe weich zu machen und zu brechen. Darüber hinaus wird es durch Mischen mit anderen Zutaten wie Klauenöl, Bienenwachs und Glycerin zur Behandlung von Leder verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Petrolether, Chloroform und Petrolbenzol. Kaum löslich in Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8006-54-0
MDL-Nummer MFCD00081740
Synonym dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for abi, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for mermade, ac-c-ce phosphoramidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac amidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac pharmadite r, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for ??kta r and oligopilot r, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for perkinelmer, configured for polygen, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for polygen, configured for perkinelmerMehr anzeigenWeniger anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanolin
Schmelzpunkt 38°C to 44°C
Menge 1000 g
Merck Index 14,5358
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,petroleum ether,chloroform and petroleum benzene; Sparingly soluble in ethanol; Insoluble in water.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN20L025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2025 Catalog NumberA16902.0B,A16902.30
ChargennummerW09K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog NumberA16902.0B,A16902.30
ChargennummerP18K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberA16902.0B,A16902.30
ChargennummerQ08K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog NumberA16902.0B,A16902.30
ChargennummerW26J011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2023 Catalog NumberA16902.0B,A16902.30
Name des Produkts
Lanolin Thermo Scientific Chemicals >