Learn More
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471
Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet.
Marke:  3M™ 7100260161
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17701689
  • 751.00 CHF / 12 Rollen
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Bewahrt selbst bei Abrieb und Kontakt mit zahlreichen Lösemitteln seine signalstarke Farbe∣∣ Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit, schnelles und einfaches Anbringen auf unterschiedlichsten Oberflächen
  • Dank seiner einzigartigen Dehnungseigenschaften passt sich das Klebeband unebenen Oberflächen an, ohne sich abzulösen oder zusammenzuziehen∣∣ Resistent gegen viele Lösungsmittel
  • Ideal zur Verwendung auf gekrümmten und 3-dimensional geformten Oberflächen∣∣ In verschiedenen Farben lieferbar (Gelb, Weiß, Rot, Schwarz, Grün, Orange und Blau)
  • Einfach aufzubringen, hervorragende Haftkraft auf vielen Oberflächen∣∣ Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
  • Gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi∣∣ Lässt sich von vielen Oberflächen rückstandsfrei in einem Stück ablösen, wodurch geringere Reinigungs- und Arbeitskosten anfallen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
33 m x 50 mm
0.14 mm
Black
12 Rollen
Rubber-based Adhesive
Vinyl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 > Lane and Safety Marking Tape 471; Adhesive Type: Rubber-based Adhesive; Color: Black; Dimensions (L x W): 33 m x 50 mm; Thickness: 0.14 mm; Material: Vinyl