Learn More
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471
Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet.
Marke: 3M™ 7100260162
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bewahrt selbst bei Abrieb und Kontakt mit zahlreichen Lösemitteln seine signalstarke Farbe∣∣ Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit, schnelles und einfaches Anbringen auf unterschiedlichsten Oberflächen
- Dank seiner einzigartigen Dehnungseigenschaften passt sich das Klebeband unebenen Oberflächen an, ohne sich abzulösen oder zusammenzuziehen∣∣ Resistent gegen viele Lösungsmittel
- Ideal zur Verwendung auf gekrümmten und 3-dimensional geformten Oberflächen∣∣ In verschiedenen Farben lieferbar (Gelb, Weiß, Rot, Schwarz, Grün, Orange und Blau)
- Einfach aufzubringen, hervorragende Haftkraft auf vielen Oberflächen∣∣ Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
- Gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi∣∣ Lässt sich von vielen Oberflächen rückstandsfrei in einem Stück ablösen, wodurch geringere Reinigungs- und Arbeitskosten anfallen
Spezifikation
33 m x 50 mm | |
0.14 mm | |
Green |
12 Rollen | |
Rubber-based Adhesive | |
Vinyl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 > Lane and Safety Marking Tape 471; Adhesive Type: Rubber-based Adhesive; Color: Green; Dimensions (L x W): 33 m x 50 mm; Thickness: 0.14 mm; Material: Vinyl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur