Learn More
UVP Lampe Pen-Ray Argonfüllung
2,2 Zoll UV-Lichtquelle
Marke:  UVP 90-0013-01
Artikelnummer. 12823818
  • 313.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-09-2025
Beschreibung
2,12in. UV-Lichtquelle, 254 nm 220-240 V 50/60 Hz, Gesamtlänge 117,3 mm, max. Primärlampenstrom 400 ma/18 ma (AVG) UVP
Spezifikation
Spezifikation
Argon
220/240 V
Argongefüllte Pen-Ray-Lampe
50/60 Hz
117,3 mm
UV-C
254 nm
450 V, 50/60 Hz
2,12 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Lampe Pen-Ray Argonfüllung >