Learn More
LAMP-1/CD107a Antibody (5H6), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
Marke: Novus Biologicals NBP2-25154
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
LAMP-1/CD107a Monoclonal specifically detects LAMP-1/CD107a in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
LAMP-1/CD107a Antibody (5H6), Novus Biologicals™ > 0.1mL; Unlabeled