Learn More
LaMotte™ Insta-Test™ Einfach- und Mehrfach-Teststreifen
Zum Testen der Wasserqualität
42.35 CHF - 708.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasserqualitätsanalyse |
---|---|
Lagerungsbedingungen | Store tightly sealed vial in a cool, dry storage area away from moisture; Keep out of direct sunlight |
Produktcode | Marke | Parameterspezifikationen | Menge | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Parameterspezifikationen | Menge | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13423717
|
LaMotte™
PA529558 |
Peracetic acid | 50 Strips/Vial | 0-10-20-40-60-85-160 ppm |
708.00 CHF
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11820070
|
LaMotte™
99532-34 |
Chlordioxid | 50 Streifen pro Fläschchen | 0 bis 500 ppm |
42.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Für die meisten Streifen sind keine Reagenzien oder Feldforschungskits erforderlich.
- Chemisch behandelte Pads auf Kunststoffstreifen erzeugen Farbwechsel.
- Pop-top-Fläschchen besitzen einen geformten Trockenmitteleinsatz und einen aufklappbaren Schnappverschluss zum Schutz vor Feuchtigkeit.
- Nur 10 Sekunden Entwicklungszeit
Teststreifen zum Testen von Wasser: Abwasser, industrielles Kochen und Kühlen von Wasser, Trinkwasser, Wäsche und Hygiene †
† Streifen wurden für die Verwendung in diesen Anwendungen evaluiert. Bei der Verwendung in anderen Anwendungen können Interferenzen auftreten.
Spezifikation
Wasserqualitätsanalyse | |
Store tightly sealed vial in a cool, dry storage area away from moisture; Keep out of direct sunlight |