missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laminin alpha 3/Laminin-5 Antibody (546215), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB21441V
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Laminin alpha 3/Laminin-5 Monoclonal antibody specifically detects Laminin alpha 3/Laminin-5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Spezifikation
Laminin alpha 3/Laminin-5 | |
Monoclonal | |
Alexa Fluor 405 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
Human | |
Purified |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunocytochemistry | |
546215 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry | |
a]3B,BM600,E170,LAMA3,Lama3B,LAMNA,LOCS | |
Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Laminin alpha 3/Laminin-5, aa 21-1713, Accession # NP_000218 | |
0.1 mL | |
Primary | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Laminin alpha 3/Laminin-5 Antibody (546215), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, Alexa Fluor 405
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur