Learn More
Thermo Scientific Chemicals Laminin (929-933)
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J64127.M^
50.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15426219
  • 51.90 CHF / 1 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HPLC
-30°bis -10 °C
594.66
1 mg
Tyr-Ile-Gly-Ser-Arg
Laminin Pentapeptide
Fest
Laminin (929-933)
RUO - research use only
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP12L006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog NumberJ64127.M^
ChargennummerZ03K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog NumberJ64127.M^
ChargennummerW11K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 Catalog NumberJ64127.M^
ChargennummerM04K041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2024 Catalog NumberJ64127.M^
ChargennummerY27J004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2024 Catalog NumberJ64127.M^
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Laminin (929-933) > 1 mg
Nur für Forschungszwecke