Learn More
Brady™ Warnschilder für den Transport gefährlicher Güter, Polyesterlaminierung
Marke: Brady™ 257573
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG, RoHS-umweltkonform | |
Glanz | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
297 mm | |
297 mm | |
Rhomboid | |
Transportschild |
ADR 2.2B-297*297-B7541 | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Nicht entzündbares, ungiftiges Gas 2 | |
Schwarz auf grün |