Learn More
Brady™ Aufkleber für den Transport gefährlicher Güter, aus laminiertem Polyester –Ansteckungsgefährliche Stoffe
4.95 CHF - 13.70 CHF
Spezifikation
Ausführung | Glanz |
---|---|
Material | Laminiertes Polyester |
Menge | Je 1 |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Dicke | 0,099 mm |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10755145
|
Brady™
257534 |
100 mm | 100,00 mm |
4.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11744884
|
Brady™
257536 |
297 mm | 297,00 mm |
13.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10080284
|
Brady™
257535 |
200 mm | 200,00 mm |
6.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Spezifikation
Glanz | |
Je 1 | |
0,099 mm | |
Rhomboid | |
Schwarz auf Weiß |
Laminiertes Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
-40 °C bis 110 °C | |
6 |