Learn More
Brady™ Verpackungsetiketten aus laminiertem Polyester
Laminated Polyester Packaging Labels are made of surface printed white polyester film with a permanent, acrylic based, pressure sensitive adhesive and over-laminated with a clear polyester film.
3.40 CHF - 6.15 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Packaging Labels |
---|---|
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Ausführung | Glanz |
Format | Card |
Material | Polyester |
Produktcode | Marke | HeightMetric | Anzeigetext | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | HeightMetric | Anzeigetext | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10795685
|
Brady™
257533 |
Sorgfältig behandeln und nicht zertrümmern |
6.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10041394
|
Brady™
257528 |
Trocken halten |
3.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10585884
|
Brady™
257530 |
Top |
3.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10775515
|
Brady™
257532 |
Sorgfältig behandeln und nicht zertrümmern |
4.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- B-7541 is used for pipe markers and safety signs.
- B-7541 gives excellent adhesion to low surface energy surfaces, such as polypropylene and ABS, as well as on most powder coatings.
- Standard ink colors are black, red (RAL 3001-GL), yellow (RAL 1003-GL), blue (RAL5005-GL) and green (RAL 6032-GL).
Spezifikation
Packaging Labels | |
Glanz | |
Polyester | |
Facility Identification | |
1 Sign/Card | |
Rechteck | |
-40 bis 110 °C | |
0.099 mm |
Dauerhaftes Acryl | |
Card | |
Labels | |
-40 °C | |
Je 1 | |
-40 °F bis +230 °F | |
0.0039 in. |