missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Laminierte Polyester-Gebotsschilder

Gebotsschilder für erhöhte persönliche Sicherheit

Marke:  Brady™ 222565

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11700174

  • 17.30 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Entspricht NF X 08-003-1 und 08-003-3 N X sowie der EU-Richtlinie 92/58/EWG
  • Beständig gegen Chemikalien, Wasser, UV-Licht, Kratzer/Abrieb und Temperaturen bis 110 °C
  • Spezifikation

    Spezifikation

    PIC 280-DIA 315-B7541
    Je 1
    Laminiertes Polyester
    110 °C
    Rund
    Gebotsschild
    Polyester
    Dauerhaftes Acryl
    310 mm
    0,024 mm
    Sicherheitsschuhe tragen
    Weiß auf Blau
    Produktvorschläge

    Produktvorschläge

    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation

    Dokumentation

    One moment while we fetch your results.
    Zertifikate
    Aktionen

    Aktionen

    Berichtigung von Produktinhalten

    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

    Name des Produkts
    Brady™ Laminierte Polyester-Gebotsschilder >

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt