Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Achtung; korrosive Substanz
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke:  Brady™ 829721
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15313927
  • 7.10 CHF / 7 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010:2011
Glanz
7/Packung
Innen und Außen
0.099 mm
-40 °C bis 110 °C
Global
PIC W023- Tri 050-PE-SHEET/7
Polyester
Dauerhaftes Acryl
43 mm
50 mm
Dreieckig
Schwarz auf gelb
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Achtung; korrosive Substanz > B x H: 50 x 43 mm