Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Siehe Bedienungsanleitung/Broschüre
ISO 7010-konformes Zeichen.
3.55 CHF - 8.05 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Ausführung | Glanz |
Material | Polyester |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15604437
|
Brady™
818122 |
100 mm |
3.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15694427
|
Brady™
818120 |
50 mm |
5.45 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15614437
|
Brady™
818123 |
200 mm |
4.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15624437
|
Brady™
818124 |
315 mm |
8.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Laminierter Polyester
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Polyester | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 110 °C | |
Global |
Glanz | |
Dauerhaftes Acryl | |
0.099 mm | |
Rund | |
Weiß auf Blau |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Siehe Bedienungsanleitung/Broschüre