Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Erste Hilfe
ISO 7010-konformes Zeichen.
4.15 CHF - 15.40 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Ausführung | Glanz |
Material | Polyester |
Menge | Je 1 |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15694287
|
Brady™
814595 |
100 mm | 100 mm |
4.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15604297
|
Brady™
814596 |
148 mm | 148 mm |
4.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15614297
|
Brady™
814597 |
200 mm | 200 mm |
5.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15624297
|
Brady™
814600 |
315 mm | 315 mm |
13.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15634297
|
Brady™
814601 |
400 mm | 400 mm |
15.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Laminierter Polyester
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
0.099 mm | |
Quadratisch | |
Weiß auf Grün |
Glanz | |
Je 1 | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 110 °C | |
Global |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Erste Hilfe