Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Feuerschlauchrolle
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke:  Brady™ 817043
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15664367
  • 15.75 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Glanz
Je 1
Innen und Außen
0.099 mm
-40 °C bis 110 °C
Global
PIC F002-400x400-PE-CRD/1
Polyester
Dauerhaftes Acryl
400 mm
400 mm
Quadratisch
Weiß auf Rot
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Feuerschlauchrolle > B x H: 400 x 400 mm