Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Feuerschlauchrolle
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke:  Brady™ 817042
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15654367
  • 13.85 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Glanz
Je 1
Innen und Außen
0.099 mm
-40 °C bis 110 °C
Global
PIC F002-315x315-PE-CRD/1
Polyester
Dauerhaftes Acryl
315 mm
315 mm
Quadratisch
Weiß auf Rot
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Feuerschlauchrolle > B x H: 315 x 315 mm